4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H62720.03EA 1670 DKK
H62720.03 H62720.06 H62720.MD
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 96%
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₅BFNO₄
Smeltepunkt: 64…65 °C
MDL Number: MFCD12026073
CAS-nummer: 939968-60-2