2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L19954.06EA 4120 DKK
L19954.06 L19954.03
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₁₃H₁₈BBrO₂
Molekylvægt: 297,00
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179493
CAS-nummer: 138500-85-3
ADR: 8,III