5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19072.06EA 4630 DKK
L19072.06 L19072.MD L19072.03
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C10H9NO2
Molekylvægt: 175,19 g/mol
Smeltepunkt: 179…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005623
CAS-nummer: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5