(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L18359.06EA
1670
DKK
L18359.06
L18359.03
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 98%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Formel:
C₅H₉NO₂ Molekylvægt: 115,13 g/mol Kogepunkt: 147…149 °C (0,06m) Smeltepunkt: 78…82 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
17342-08-4 |