5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L17935.MDEA 454 DKK
L17935.MD L17935.03 L17935.06
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid 97%
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Formel: C₁₁H₁₃FO₂
Molekylvægt: 196,22 g/mol
Smeltepunkt: 73…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800242
CAS-nummer: 24484-22-8