7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L17519.MDEA
364
DKK
L17519.MD
L17519.06
L17519.03
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Formel:
C₁₀H₉NO Molekylvægt: 159,19 g/mol Smeltepunkt: 209…211 °C |
MDL Number:
MFCD00047170 CAS-nummer: 4771-50-0 EINECS: 000-000-0 |