6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L17508.03EA 1410 DKK
L17508.03 L17508.MD
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 97%
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
Molekylvægt: 159,19 g/mol
Smeltepunkt: 185…189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049347
CAS-nummer: 4771-49-7