tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L17475.06EA 972 DKK
L17475.06 L17475.03
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Molekylvægt: 171,24 g/mol
Kogepunkt: 130 °C (20 mmHg)
Massefylde: 0,977
Flammepunkt: 86 °C (186 °F)
MDL Number: MFCD00216581
CAS-nummer: 86953-79-9