1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L14302.03EA 339 DKK
L14302.03 L14302.06
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose 98%
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
Formel: C₂₈H₂₄O₉
Molekylvægt: 504,5 g/mol
Smeltepunkt: 128…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005357
CAS-nummer: 6974-32-9
EINECS: 230-220-4