Amberlite® XAD4 ion exchange resin
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L14142.36EA 1640 DKK
L14142.36 L14142.22
Amberlite® XAD4 ion exchange resin
Amberlite® XAD4
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00132704
CAS-nummer: 37380-42-0