Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate 90%, tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L11965.22EA 1720 DKK
L11965.22 L11965.14
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate 90%, tech.
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate
Formel: C₁₂H₁₁N₃O₃S
Molekylvægt: 299,28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035564
CAS-nummer: 2491-71-6
EINECS: 219-657-1