4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L11258.06EA
2810
DKK
L11258.06
L11258.03
L11258.MD
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₀H₁₃ClO₃S Molekylvægt: 248,73 g/mol Kogepunkt: 130…131 °C (0,6 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052344 CAS-nummer: 1138-56-3 EINECS: 000-000-0 ADR: 8,II |