2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L08534.14EA
4510
DKK
L08534.14
L08534.06
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid 97%
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₄O₄ Molekylvægt: 222,24 g/mol Smeltepunkt: 84…88 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00043711 CAS-nummer: 33693-84-4 |