4-Amino-6-hydroxypyrimidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L03825.06EA 6900 DKK
L03825.06 L03825.03
4-Amino-6-hydroxypyrimidine 98%
4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₅N₃O
Molekylvægt: 111,10 g/mol
Smeltepunkt: 262…264 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051502
CAS-nummer: 1193-22-2
EINECS: 214-771-8