Phenylmaleic anhydride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L03453.06EA 1430 DKK
L03453.06 L03453.03
Phenylmaleic anhydride 97%
Phenylmaleic anhydride
Formel: C₁₀H₆O₃
Molekylvægt: 174,16 g/mol
Smeltepunkt: 118…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015472
CAS-nummer: 36122-35-7
EINECS: 252-881-8