L-Cystine dihydrochloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62292.14EA 642 DKK
J62292.14 J62292.22 J62292.30
L-Cystine dihydrochloride 99%
L-Cystine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl
Molekylvægt: 313,23 g/mol
Smeltepunkt: 228…232 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070399
CAS-nummer: 30925-07-6
EINECS: 250-391-9