Ethyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H64962.06EA 2590 DKK
H64962.06 H64962.14
Ethyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 97%
Ethyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₉NO₂
Molekylvægt: 233,31 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039852
CAS-nummer: 5747-92-2