2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H64949.06EA
4470
DKK
H64949.06
H64949.03
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid 96%
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₄H₄BClN₂O₂ Molekylvægt: 158,35 g/mol |
MDL Number:
MFCD08063113 CAS-nummer: 1003845-06-4 |