tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H64932.03EA 1660 DKK
H64932.03 H64932.MD H64932.06
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate 95%
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molekylvægt: 214,31 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01076211
CAS-nummer: 195314-59-1
ADR: 8,III