5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H64899.03EA 7860 DKK
H64899.03
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂BrF₃N₂
Molekylvægt: 226,98 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09754046
CAS-nummer: 799557-86-1