4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H64887.14EA
6150
DKK
H64887.14
H64887.03
H64887.06
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Formel:
C₁₉H₁₅NO Molekylvægt: 273,33 g/mol Smeltepunkt: 129…133 °C (lit.) |
MDL Number:
MFCD00145131 CAS-nummer: 4181-05-9 |