2-(Chloromethyl)benzothiazole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H64781.MDEA 544 DKK
H64781.MD H64781.06 H64781.03
2-(Chloromethyl)benzothiazole 95%
2-(Chloromethyl)benzothiazole
Formel: C₈H₆CINS
Molekylvægt: 183,65
Kogepunkt: 88…99 °C (0,3 mmHg)
Smeltepunkt: 34 °C
MDL Number: MFCD05664944
CAS-nummer: 37859-43-1