4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H64768.22EA
3870
DKK
H64768.22
H64768.14
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98+%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ Molekylvægt: 161,00 g/mol Kogepunkt: 185…188 °C Massefylde: 1,558 Flammepunkt: 94 °C (201 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02179565 CAS-nummer: 15803-02-8 |