2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H64732.14EA 3000 DKK
H64732.14 H64732.06 H64732.22
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Formel: C₁₅H₁₃Br
Molekylvægt: 273,17 g/mol
Smeltepunkt: 57…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261272
CAS-nummer: 28320-31-2