2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H64704.06EA 1460 DKK
H64704.06 H64704.03
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Formel: C₈H₄F₄O
Molekylvægt: 192,11 g/mol
Kogepunkt: 79 °C (50 mmHg)
Massefylde: 1,372
Flammepunkt: 17 °C (63 °F)
MDL Number: MFCD00039236
CAS-nummer: 708-64-5
EINECS: 211-903-6
ADR: 3,II