4-Amino-5,6-dichloropyrimidine 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H64691.06EA 1760 DKK
H64691.06
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine 98%
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
Molekylvægt: 163,99 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09837293
CAS-nummer: 310400-38-5