3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H64683.03EA 827 DKK
H64683.03 H64683.06
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 97%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Formel: C₇H₈FNO
Molekylvægt: 141,15
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095083
CAS-nummer: 375368-80-2