2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H64605.MDEA
610
DKK
H64605.MD
H64605.03
H64605.06
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrClO Molekylvægt: 219,46 g/mol Smeltepunkt: 81…86 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00266792 CAS-nummer: 64622-16-8 |