Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H64568.MDEA
396
DKK
H64568.MD
H64568.06
H64568.03
Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Tetrahydropyran-4-methanol
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molekylvægt: 116,16 g/mol Kogepunkt: 111…115 °C (15 mmHg) Flammepunkt: 61 °C (142 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00457804 CAS-nummer: 14774-37-9 |