N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H64511.22EA 2950 DKK
H64511.22 H64511.06 H64511.14
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 98%
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Formel: C₈H₁₃NO₂
Molekylvægt: 155,20 g/mol
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03703462
CAS-nummer: 27514-08-5