5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H64438.06EA 3280 DKK
H64438.06 H64438.03
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde 98%
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
Molekylvægt: 219,46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08445659
CAS-nummer: 189628-37-3