2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H64400.22EA
11140
DKK
H64400.22
H64400.14
H64400.06
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO |
MDL Number:
MFCD07782044 CAS-nummer: 891180-59-9 |