trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H64396.03EA
557
DKK
H64396.03
H64396.14
H64396.06
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 98%
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formel:
C₈H₁₈N₂ Molekylvægt: 142,25 g/mol Smeltepunkt: 39…44 °C Massefylde: 0,902 Flammepunkt: 74 °C (165 °F) |
MDL Number:
MFCD00671528 CAS-nummer: 87583-89-9 ADR: 8,III |