2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H64394.06EA
1680
DKK
H64394.06
H64394.03
H64394.14
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂ClF₃N₂O₂ Molekylvægt: 226,54 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06255171 CAS-nummer: 72587-15-6 |