2-Amino-4-brompyrimidin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H64358.MDEA
1020
DKK
H64358.MD
H64358.03
2-Amino-4-brompyrimidin 98%
2-Amino-4-bromopyrimidine
Formel:
C₄H₄BrN₃ Molekylvægt: 174,00 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09999168 CAS-nummer: 343926-69-2 |