3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H64195.06EA 862 DKK
H64195.06 H64195.14
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
Molekylvægt: 248,083 g/mol
Smeltepunkt: 206…210 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411930
CAS-nummer: 269409-73-6