2,5-Dichloropyrimidine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H64066.22EA 5110 DKK
H64066.22 H64066.06 H64066.14
2,5-Dichloropyrimidine 95%
2,5-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molekylvægt: 148,97
Smeltepunkt: 48…55 °C
Flammepunkt: 107 °C (225 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673131
CAS-nummer: 22536-67-0
ADR: 9,III