4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H64044.03EA
791
DKK
H64044.03
H64044.06
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrF₂O Molekylvægt: 221,00 g/mol Smeltepunkt: 66…67 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09258953 CAS-nummer: 644985-24-0 |