Thiazole-4-carboxaldehyde 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H64028.06EA
4820
DKK
H64028.06
H64028.MD
H64028.03
Thiazole-4-carboxaldehyde 95%
Thiazole-4-carboxaldehyde
Formel:
C₄H₃NOS Molekylvægt: 113,13 g/mol Smeltepunkt: 61…65 °C |
MDL Number:
MFCD00626896 CAS-nummer: 3364-80-5 |