1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H64012.03EA 7960 DKK
H64012.03 H64012.MD
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Formel: C₉H₁₂BF₃N₂O₃
Molekylvægt: 264,01 g/mol
MDL Number: MFCD17214248
CAS-nummer: 1141878-45-6