5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H63906.MDEA 689 DKK
H63906.MD H63906.03
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molekylvægt: 191,11 g/mol
Smeltepunkt: 184…189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07774128
CAS-nummer: 131747-40-5
ADR: 6.1,III