3-Chloro-6-iodopyridazine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H63879.03EA 712 DKK
H63879.03 H63879.06
3-Chloro-6-iodopyridazine 97%
3-Chloro-6-iodopyridazine
Formel: C₄H₂ClIN₂
Molekylvægt: 240,43 g/mol
Smeltepunkt: 110…120 °C
MDL Number: MFCD08275187
CAS-nummer: 135034-10-5