1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H63870.06EA 584 DKK
H63870.06 H63870.22 H63870.14
1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
1-(Methylsulphonyl)piperazine
Formel: C₅H₁₂N₂O₂S
Molekylvægt: 164,23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02153225
CAS-nummer: 55276-43-2