8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H63825.MDEA 926 DKK
H63825.MD H63825.06 H63825.03
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO
Molekylvægt: 149,62 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800611
CAS-nummer: 54745-74-3