4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H63760.06EA 1910 DKK
H63760.06 H63760.MD
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClFNO
Molekylvægt: 219,55 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115725
CAS-nummer: 35112-05-1