6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H63584.06EA 6220 DKK
H63584.06 H63584.MD H63584.03
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekylvægt: 171,58 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834827
CAS-nummer: 324028-95-7
ADR: 6.1,III