N-Formyl-L-methionine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H63493.06EA
3310
DKK
H63493.06
H63493.03
H63493.MD
N-Formyl-L-methionine 95%
N-Formyl-L-methionine
Formel:
C₆H₁₁NO₃S Molekylvægt: 177,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00021033 CAS-nummer: 4289-98-9 |