Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H63472.03EA
1950
DKK
H63472.03
H63472.06
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate 95%
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₅F₂NO₄ Molekylvægt: 217,13 |
MDL Number:
MFCD08689670 CAS-nummer: 924868-81-5 |