3-Hydroxyisonicotinic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H63465.03EA
383
DKK
H63465.03
H63465.06
3-Hydroxyisonicotinic acid 98%
3-Hydroxyisonicotinic acid
Formel:
C₆H₅NO₃ Molekylvægt: 139,11 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00234165 CAS-nummer: 10128-71-9 |