Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H63268.14EA
2150
DKK
H63268.14
H63268.06
H63268.22
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate
Formel:
C₉H₉FO₂ Molekylvægt: 168,16 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06203790 CAS-nummer: 174403-69-1 |